Läs mer
Chlorambucil Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Chlorambucil Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorambucil Isopropyl Ester |
| CAS | 77063-20-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorambucil Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H25 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorambucil Isopropyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid 1-methylethyl ester, Chlorambucil isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25Cl2NO2/c1-14(2)22-17(21)5-3-4-15-6-8-16(9-7-15)20(12-10-18)13-11-19/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate |
| Visa mer |