Läs mer
Chlorambucil Methyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30051500
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051500 100 mg
1 options
Produktkod. 30051500 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0821.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorambucil Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorambucil Methyl Ester
CAS 79481-83-7
Analyt- eller komponentnamn Chlorambucil Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H21 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Chlorambucil Methyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid methyl ester, Chlorambucil methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H21Cl2NO2/c1-20-15(19)4-2-3-13-5-7-14(8-6-13)18(11-9-16)12-10-17/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3
LEDER COC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC-namn methyl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate
Molekylvikt (g/mol) 318.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 317.0949 g/mol