Läs mer
Klorambucil, Mikromol™
Produktkod. 17919719
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17919719 500 mg
1 options
Produktkod. 17919719 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0821.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klorambucil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorambucil
CAS 305-03-3
Analyt- eller komponentnamn Chlorambucil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H19 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- (8CI), 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid, Ambochlorin, Amboclorin, CB 1348, Chlorambucil, Chloraminophene, Chlorbutin, Chlorobutine, Ecloril, Leukeran, Leukeran Tablets, Linfolizin, Linfolysin, Lympholysin, NCI 3088, NSC 3088, gamma-[p-Bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid, gamma-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid
InChI formel InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
LEDER OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC-namn 4-[4-[bis(2-kloroetyl)amino]fenyl]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 304.21
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 303,0793 g/mol