Läs mer
Chloramine-T, MedChemExpress
Produktkod. 16492289
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16492289 1 g
1 options
Produktkod. 16492289 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0959
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramine-T
Fysisk form Solid
CAS 127-65-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7ClNNaO2S
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (571.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (180.11 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Molekylvikt (g/mol) 227.64
Formel vikt 227.64
Procent renhet 98.0%