Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chloro-p-toluenesulfonamide |
| Färg | Vitt |
| Densitet | Bulkdensitet 540 till 680 kg/m3 |
| Analysprocentintervall | 1.0029 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 281.7 |
| Fysisk form | Fint pulver |