Läs mer
Kloramin-T (natriumsalt) trihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10061130 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
250 g
Produktkod.
10061130 250 g
1 options
Produktkod. 10061130 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 1255.0250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt 167 °C till 170 °C
CAS 7080-50-4
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall minst 24,5 %
Molekylformel C7H13ClNNaO5S
MDL-nummer MFCD00149066
Flampunkt 92 °C
Synonym Chloramine T sodium salt trihydrate , Tosylchloramide sodium trihydrate
InChI-nyckel RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
IUPAC-namn natrium (kloroimino)(4-metylfenyl)-λ6-sulfanoylolattrihydrat
Molekylvikt (g/mol) 281.68
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 1,43 g/cm³ (20 °C)