Läs mer
Kloramin T natriumsalttrihydrat Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11466512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466512 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11466512 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215011583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 SEK
    946.43 SEK / 250g
    Save 47.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramine T Sodium Salt
Typ Kloramin T natriumsalt
Namnnotering Trihydrat
Fysisk form Kristallin
CAS 127-65-1
Kvantitet 250 g
Molekylformel C7H7ClNNaO2S
Synonym N-Chloro-p-toluenesulfonamide
InChI-nyckel VDQQXEISLMTGAB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[N-]Cl.[Na+]
IUPAC-namn natrium;kloro-(4-metylfenyl)sulfonylazanid
Molekylvikt (g/mol) 227.638
PubChem CID 3641960
ChEBI CHEBI:53767
Formel vikt 281.7