Läs mer
Kloramin-T-trihydrat, 97+%
Produktkod. 10695092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10695092 25 g Plastflaska 25g
10206910 250 g Plastflaska 250g
10553781 1 kg Plastflaska 1kg
10405185 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10695092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227850250
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kloramine-T-trihydrat, >-97%, C7H14ClNNaO5S, CAS-nummer-7080-50-4, 5 kg, 97+%, vit, 192 grader. C, 281.69, GHS-signalord: Fara | CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX bindningsbildande reagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7080-50-4
Molekylformel C7H13ClNNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 281.68
MDL-nummer MFCD00149066
InChI-nyckel RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 122197679
LEDER O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramine-T trihydrate
Typ Chloramine T Trihydrate
Fysisk form Kristallint pulver
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Smältpunkt 170.0°C to 177.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Flampunkt 192°C
Analysprocentintervall 97+%
Linjär formel CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Merck Index 15, 2075
IUPAC-namn N-klor-4-metylbensensulfonamid;natrium;trihydrat
Formel vikt 281.69
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramine-T trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.