Läs mer
Kloramin-T-trihydrat, 98 %
Produktkod. p-7081875
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489912 250 g 250g
11479912 1000 g 1000g
11499912 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489912 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12044.30
CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281,68 g/mol
Kloramin-T-trihydrat används som mellanprodukt vid tillverkning av kemiska substanser såsom läkemedel. Det kombineras med jodogen eller laktoperoxidas och används ofta för att märka peptider och proteiner med radiojodisotoper. Hypoklorit frisatt från kloramin-T fungerar som ett effektivt oxidationsmedel för jodid för att bilda jodmonoklorid (ICl).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kloramin-T-trihydrat används som mellanprodukt vid tillverkning av kemiska substanser såsom läkemedel. Det kombineras med jodogen eller laktoperoxidas och används ofta för att märka peptider och proteiner med radiojodisotoper. Hypoklorit frisatt från kloramin-T fungerar som ett effektivt oxidationsmedel för jodid för att bilda jodmonoklorid (ICl).
Löslighet
Löslig i vatten och etylalkohol. Olösligt i bensen och etrar.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7080-50-4
Molekylformel C7H13ClNNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 281.68
MDL-nummer MFCD00149066
InChI-nyckel RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
PubChem CID 122197679
IUPAC-namn N-klor-4-metylbensensulfonamid;natrium;trihydrat
LEDER O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramine-T Trihydrate
Smältpunkt 167 °C till 170 °C
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98%
UN-nummer UN3263
Beilstein 3924168
Flampunkt 192 °C (377 °F)
Merck Index 14,2075
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etylalkohol. Olöslig i bensen och etrar.
Formel vikt 281,69 (227,67 Vattenlös)
Procent renhet 98%
Känslighet Känslig för fukt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramine-T trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.