Läs mer
Kloramin-T-trihydrat, TRC
Produktkod. 30132552
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132552 100 g
30135808 10 g
17952925 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC315160100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7080-50-4
Molekylformel 3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O
Molekylvikt (g/mol) 736.98
Synonym Tosylchloramide sodium, Sodium N-chloro-4-methylbenzene-sulfonimidate trihydrate, Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt, hydrate (1:1:3), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium, (N-chloro-p-toluenesulfonamido)-, trihydrate (8CI), Chloramine-T trihydrate, Tosylchloramide sodium trihydrate
IUPAC-namn natrium; kloro(p-tolylsulfonyl)azanid; hydratera
LEDER O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[N-]Cl.Cc3ccc(cc3)S(=O)(=O)[N-]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tosylchloramide Sodium Trihydrate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;;;/h3*2-5H,1H3;;;;3*1H2/q3*-1;3*+1;;;
Formel vikt 734.9668