Läs mer
Chloramphenicol 1-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloramphenicol 1-Acetate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(19)23-11(10(6-18)16-13(20)12(14)15)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,18H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 364.0229 |