Läs mer
Kloramphenicol 3-acetat, TRC
Produktkod. 30365419
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365419 50 mg
30350431 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30365419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32510550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10318-16-8
Molekylformel C13H14Cl2N2O6
Molekylvikt (g/mol) 365.17
Synonym 3-Acetoxychloramphenicol, 3-Acetylchloramphenicol, 3-O-Monoacetylchloramphenicol, [R-(R*,R*)]-N-[1-[(acetyloxy)methyl]-2-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloroacetamide, D-threo-(-)-2,2-Dichloro-N-[beta-hydroxy-alpha-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide alpha-Acetate
IUPAC-namn [(2R,3R)-2-[(2,2-dikloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propyl] acetat
LEDER CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol 3-Acetate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(18)23-6-10(16-13(20)12(14)15)11(19)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,19H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Formel vikt 364.0229