Läs mer
Melford Kloramfenikol
Beskrivning
Kloramfenikol är ett antibiotikum som tillhör den klass av antibiotika som kallas fenikoler. Kloramfenikol är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier.
Forskare lägger till Kloramfenikol till tillväxtmedier eller lösningar för att selektivt tillåta tillväxt av celler eller organismer som har modifierats genetiskt för att bära en resistensgen för Kloramfenikol. Denna gen tillåter cellerna att överleva och föröka sig i närvaro av antibiotikan, medan icke-transformerade celler hämmas.
Kloramfenikol finner också tillämpningar inom molekylärbiologi och genteknikforskning. Den kan användas för att upprätthålla och föröka plasmider eller andra vektorer som innehåller klorfenikolresistensgenen.
Dessutom används det i studier som involverar genuttryck och proteinsyntes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloramphenicol |
| CAS | 56-75-7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C11H12Cl2N2O5 |