Läs mer
Melford Kloramfenikol
Produktkod. 30018189
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018189 25 g
30018188 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018189 Leverantör Melford Leverantörsnummer C6100025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kloramfenikol är ett antibiotikum som tillhör den klass av antibiotika som kallas fenikoler. Kloramfenikol är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier.
Inom området mikrobiologi och cellodling används klorfenikol vanligtvis som ett selektivt medel. Det hämmar bakteriell proteinsyntes genom att rikta in sig på den 50S ribosomala subenheten, vilket förhindrar tillväxt av bakterier.
Forskare lägger till Kloramfenikol till tillväxtmedier eller lösningar för att selektivt tillåta tillväxt av celler eller organismer som har modifierats genetiskt för att bära en resistensgen för Kloramfenikol. Denna gen tillåter cellerna att överleva och föröka sig i närvaro av antibiotikan, medan icke-transformerade celler hämmas.
Kloramfenikol finner också tillämpningar inom molekylärbiologi och genteknikforskning. Den kan användas för att upprätthålla och föröka plasmider eller andra vektorer som innehåller klorfenikolresistensgenen.
Dessutom används det i studier som involverar genuttryck och proteinsyntes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Kvantitet 25 g
Molekylformel C11H12Cl2N2O5