missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford Kloramfenikol

Produktkod. p-200087253
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30018189

Brand: Melford C6100025.0

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kloramfenikol är ett antibiotikum som tillhör den klass av antibiotika som kallas fenikoler. Kloramfenikol är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier.

Inom området mikrobiologi och cellodling används klorfenikol vanligtvis som ett selektivt medel. Det hämmar bakteriell proteinsyntes genom att rikta in sig på den 50S ribosomala subenheten, vilket förhindrar tillväxt av bakterier.

Forskare lägger till Kloramfenikol till tillväxtmedier eller lösningar för att selektivt tillåta tillväxt av celler eller organismer som har modifierats genetiskt för att bära en resistensgen för Kloramfenikol. Denna gen tillåter cellerna att överleva och föröka sig i närvaro av antibiotikan, medan icke-transformerade celler hämmas.

Kloramfenikol finner också tillämpningar inom molekylärbiologi och genteknikforskning. Den kan användas för att upprätthålla och föröka plasmider eller andra vektorer som innehåller klorfenikolresistensgenen.

Dessutom används det i studier som involverar genuttryck och proteinsyntes.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Kvantitet 25 g
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.