Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kloramfenikol, 98 %
Produktkod. 10368030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368030 25 g Glasflaska 25g
10277523 100 g Glasflaska 100g
11906911 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368030 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227920250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.24 SEK
    581.65 SEK / 25g
    Save 91.59 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kloramfenikol, CAS # 56-75-7, är en beredning av det bredspektrade, halvsyntetiska antibiotikumet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kloramfenikol är en organisk kloridförening som innehåller en nitrobensenring
  • Kloramfenikol fungerar som ett bakteriostatiskt medel genom att binda den 50S ribosomala subenheten och förhindra peptidbildning
  • Stoppar peptidyltransferasaktivitet genom att komplexbinda till 50S subenhet
Användningsområden
  • Avsedd för molekylära och mikrobiologiska tillämpningar som gentestning av antibiotikaresistens och selektiva tillväxtexperiment och som ett selektionsmedel i bakteriell cellkultur
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-75-7
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Molekylvikt (g/mol) 323.126
MDL-nummer MFCD00078159
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Typ Kloramfenikol
Smältpunkt 149,0 °C till 153,0 °C
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +18.50
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,5 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 150,8 mg/ml propylenglykol, löslig i metanol, etanol, butanol, aceton och etylacetat – lätt löslig i eter, olöslig i bensen och petroleumeter
Formel vikt 323.13
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.