Allmän beskrivning
- Kloramfenikol är en organisk kloridförening som innehåller en nitrobensenring
- Kloramfenikol fungerar som ett bakteriostatiskt medel genom att binda den 50S ribosomala subenheten och förhindra peptidbildning
- Stoppar peptidyltransferasaktivitet genom att komplexbinda till 50S subenhet
Användningsområden
- Avsedd för molekylära och mikrobiologiska tillämpningar som gentestning av antibiotikaresistens och selektiva tillväxtexperiment och som ett selektionsmedel i bakteriell cellkultur
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloramphenicol |
| Typ | Chloramphenicol |
| Smältpunkt | 149,0 °C till 153,0 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Specifik rotation | + 18.50 (20.50°C c=6,C2H5OH) |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether |
| Formel vikt | 323.13 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Chloramphenicol
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.