Läs mer
Kloramfenikol, 99,78 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441861 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441861 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11441861 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219032180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1577.38 SEK / 100g
    Save 82.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Färg Vit till grädde
Densitet 1.586g/mL
Analysprocentintervall 0.9978
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Kvantitet 100 g
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formel vikt 323.15
Fysisk form Kristallint pulver