Läs mer
Kloramfenikol, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462111 20 mg 20mg
1 options
Produktkod. 11462111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219478720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Färg Vit till grädde
Densitet 1.586g/ml
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Kvantitet 20 mg
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formel vikt 323.13
Procent renhet 0.99
Fysisk form Kristallint pulver