Läs mer
Kloramfenikol Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 17630897 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17630897 25 g -
11421861 5 g 5g
11451861 500 g 500g
11461861 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17630897 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219032125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 25g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 56-75-7
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Molekylvikt (g/mol) 323.126
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Densitet 1.586 g/mL
Kvantitet 25 g
Formel vikt 323.15
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chloramphenicol