Läs mer
Kloramfenikol Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. p-3178731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11421861
Brand: MP Biomedicals 0219032105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 56-75-7
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Molekylvikt (g/mol) 323.126
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Densitet 1.586 g/mL
Kvantitet 5 g
Formel vikt 323.15
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .