Läs mer
Kloramfenikol (kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10255203
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10255203 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10255203 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP904100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
För att selektera transformerade celler som innehåller kloramfenikolresistensgener
Används som selektionsmedel för transformerade celler som innehåller kloramfenikolresistensgener. Verkningssätt: Hämmar translation på den 50S ribosomala subenheten vid peptidyltransferassteget (förlängningshämning).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Typ Kloramfenikol
Fysisk form Fast
CAS 56-75-7
pH 5 till 7
Smältpunkt 149 °C
Förpackning Poly flaska
Specifik rotation Inkluderande mellan 17° (+ eller -)
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Merck Index 15, 2077
Synonym Chloromycetin, D-(?)-threo-2, 2-Dichloro-N-[?-hydroxy-?-(hydroxymethyl)-?-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formel vikt 323.13
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.