Specifikationer
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 56-75-7 |
| pH | 5 to 7 |
| Smältpunkt | 149°C |
| Förpackning | Plastic Powder Jar |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | C11H12Cl2N2O5 |
| MDL-nummer | 7360 |
| Formel vikt | 323.13g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloramphenicol
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.