Läs mer
Chloramphenicol, MedChemExpress
Produktkod. p-200096731
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 16432109
Brand: Medchem Express HYB0239
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.
Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Fysisk form Solid
CAS 56-75-7
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molekylvikt (g/mol) 323.13
Formel vikt 323.13
Procent renhet 98.8%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.