Läs mer
Kloramfenikolsuccinat natrium (>90 %), TRC
Produktkod. 30136137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136137 5 g
30134724 25 g
30004450 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3250655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 982-57-0
Molekylformel C15 H15 Cl2 N2 O8 . Na
Molekylvikt (g/mol) 445.18
Synonym Butanedioic acid 1-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester sodium salt (1:1), Butanedioic acid mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Butanedioic acid [R-(R*,R*)]-mono[2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Succinic acid α-monoester with D-threo-(-)-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide monosodium salt, Betamicetin, Chloramphenicol monosuccinate sodium salt, Chloramphenicol sodium hemisuccinate, Chloramphenicol sodium monosuccinate, Chloramphenicol sodium succinate, Chloramphenicol succinate sodium, Chloramphenicol succinate sodium salt, Chlorocid S, Chloromycetin sodium succinate, Cidocetine, Clorofenicina, Cloromoin, D-Chloramphenicol sodium succinate, Levomycetin sodium succinate, Levomycetin-Nalcein, Mychel-S, Nalecin, Nevimycin, Protophenicol, Sodium chloramphenical monosuccinate, Sodium chloramphenicol 3-succinate, Sodium chloramphenicol succinate, Solnicol
IUPAC-namn natrium; 4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dikloracetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propoxy]-4-oxobutanoat
LEDER [Na+].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol Sodium Succinate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H16Cl2N2O8.Na/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1
Formel vikt 444.0103