Läs mer
Klorofenikol, TRC
Produktkod. 30041091
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041091 50 mg
30040910 1 g
30005715 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32503050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-75-7
Molekylformel C11 H12 Cl2 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 323.13
Synonym Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*,R*)]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-, D-threo-(-)- (8CI), Levomycetin (7CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, (-)-Chloramphenicol, Ak-Chlor, Alficetyn, Amphenicol, Amphicol, Amseclor, Anacetin, Aquamycetin, Austracol, CAF, CAF (pharmaceutical), CAM, CAP, CPh, Catilan, Chemicetin, Chemicetina, Chlomycol, Chloramex, Chloramphenicol, Chloramsaar, Chlorasol, Chlorcetin, Chloricol, Chlorocaps, Chlorocid, Chlorocide, Chlorocidin C, Chlorocidin C tetran, Chlorocin, Chloromycetin, Chloronitrin, Chloroptic, Ciplamycetin, Cloramfen, Cloramficin, Cloramicol, Clorocyn, Cloromisan, Cylphenicol, D-(-)-Chloramphenicol, D-(-)-threo-1-(4-Nitrophenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloracetamido-1,3-propanediol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, D-(-)-threo-Chloramphenicol, D-Chloramphenicol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, D-threo-Chloramphenicol, D-threo-N-Dichloroacetyl-1-p-nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, Detreomycin, Embacetin, Enicol, Enteromycetin, Farmicetina, Fenicol, Globenicol, Gloveticol, Halcetin, I 337A, Intramycetin, Ismicetina, Juvamycetin, Kamaver, Kemicetine, Klorita, Klorocid S, Leukomyan, Leukomycin, Levocin, Levomicetina, Levomitsetin, Levoplast, Levosin, Levovetin, Loromisin, Mastiphen, Micloretin, Micoclorina, Microcetina, Mychel, Mychel-Vet, Mycinol, Myclocin, Mycochlorin, NSC 3069, Normimycin V, Novomycetin, Ocuphenicol, Opclor, Ophthochlor, Pantovernil, Paraxin, Quemicetina, Ronphenil, Septicol, Sintomicetin, Sintomicetina, Sintomicetine R, Sno Phenicol, Soluthor, Stanomycetin, Synthomycetin, Tevcocin, Tifomycine, Treomicetina, Unimycetin, Veticol, Viceton
IUPAC-namn 2,2-dikloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
LEDER OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Formel vikt 322.0123
Procent renhet >95%