Läs mer
Kloranilsyra, 100,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457901 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11457901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215059825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloranilic acid
CAS 87-88-7
Färg Rött till orange
Molekylformel C6H2Cl2O4
Kvantitet 25 g
Synonym chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
InChI-nyckel IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
IUPAC-namn 2,5-diklor-3,6-dihydroxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 208.978
PubChem CID 66604
Formel vikt 209
Procent renhet 100.7%
Fysisk form Pulver