Läs mer
Kloranilsyra, 98+%
Produktkod. 11468733
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468733 500 g 500g
11448733 25 g 25g
11458733 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10493.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 87-88-7 | C6H2Cl2O4 | 208,978 g/mol
Kloranilsyra används i spektrofotometri. Det reagerar med metalljoner för att bilda stabila komplex. Det används också som en reaktant vid framställning av dimetylbipyridylkomplex och (nonylbensimidazolylmetyl)bensen. Vidare används det i laddningsöverföringsreaktioner med metoprololtartrat. Det används också vid syntes av osmiummetalla-rektanglar med anticanceraktivitet. Utöver detta har den potentiella antibakteriella aktiviteter mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kloranilsyra används i spektrofotometri. Det reagerar med metalljoner för att bilda stabila komplex. Det används också som en reaktant vid framställning av dimetylbipyridylkomplex och (nonylbensimidazolylmetyl)bensen. Vidare används det i laddningsöverföringsreaktioner med metoprololtartrat. Det används också vid syntes av osmiummetalla-rektanglar med anticanceraktivitet. Utöver detta har den potentiella antibakteriella aktiviteter mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och metanol. Olösligt i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-88-7
Molekylformel C6H2Cl2O4
Molekylvikt (g/mol) 208.978
MDL-nummer MFCD00001596
InChI-nyckel IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
IUPAC-namn 2,5-diklor-3,6-dihydroxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloranilic acid
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1875040
Merck Index 14,2079
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten och metanol. Olöslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 208.99
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.