Läs mer
Chloranilic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10204280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10204280 100 g Glass bottle 100g
10677484 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10204280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108481000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-88-7
MDL-nummer MFCD00001596
InChI-nyckel IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
IUPAC-namn 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
LEDER C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Chloranilic acid
Smältpunkt 282°C to 284°C
Färg Orange to Red
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H2Cl2O4
Kvantitet 100 g
Beilstein 08, 379
Merck Index 15, 2079
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water
Molekylvikt (g/mol) 208.99
Formel vikt 208.99
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fine Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chloranilic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.