Läs mer
Chloranolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloranolol |
| CAS | 39563-28-5 |
| Molekylformel | C13 H19 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-(2,5-dichlorophenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 1-(2,5-Dichlorophenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol, 1-tert-Butylamino-3-(2,5-dichlorophenoxy)-2-propanol, Chloranolol, Cloranolol, Tobanum |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl2NO2/c1-13(2,3)16-7-10(17)8-18-12-6-9(14)4-5-11(12)15/h4-6,10,16-17H,7-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(O)COc1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(tert-butylamino)-3-(2,5-dichlorophenoxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.2 |
| Formel vikt | 291.0793 |