Läs mer
Chlorazanil, MedChemExpress
Produktkod. 16494527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16494527 50 mg
1 options
Produktkod. 16494527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1045A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorazanil
Fysisk form Solid
CAS 500-42-5
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8ClN5
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (496.28 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER NC1=NC=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 221.65
Formel vikt 221.65
Procent renhet 95.0%