Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Chlorazol Black E, pure
Produktkod. 10732782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732782 25 g Glasflaska 25g
10259773 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732782 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 404400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1937-37-7 | C34H25N9Na2O7S2 | 781.73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1937-37-7
Molekylformel C34H25N9Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 781.73
MDL-nummer MFCD00066363
InChI-nyckel OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135447
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminofenyl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorazol Black E
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 0.97 to 1
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 597 to 602nm
Formel vikt 781.73
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Svart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorazol Black E, certified
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.