Läs mer
Chlorbufam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorbufam |
| CAS | 1967-16-4 |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methyl-2-propynyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, 1-methyl-2-propynyl ester (6CI,8CI), 1-Butyn-3-yl m-chlorophenylcarbamate, 3-Butyn-2-yl m-chlorocarbanilate, 3-Chlorophenylcarbamic acid 1-methylpropynyl ester, BIPC, Chlorbufam, Chlorbupham, Chlorobufam, Grisemin |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C#C |
| IUPAC-namn | but-3-yn-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.66 |
| Formel vikt | 223.04 |