Läs mer
Klorbutanolhemihydrat, TRC
Produktkod. 30134560
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134560 100 g
17951675 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364795100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6001-64-5
Molekylformel 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 372.93
Synonym 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetonchloroform hemihydrate
IUPAC-namn 1,1,1-triklor-2-metylpropan-2-ol; hydratera
LEDER O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonchloroform
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Formel vikt 369.9231