Läs mer
Klorcyklizin HCl, MP Biomedicals
Produktkod. 11456475 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456475 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11456475 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520185810
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorcyclizine HCl
CAS 14362-31-3
Molekylformel C18H22Cl2N2
MDL-nummer MFCD00035329
Kvantitet 10 g
Synonym chlorcyclizine hydrochloride, chlorcyclizine hcl, histantin, eramide, perazil, di-paralene, chlorcyclizinium chloride, chlorcyclizine chloride, chlorcyclizine monohydrochloride, 1-p-chlorobenzhydryl-4-methylpiperazine monohydrochloride
InChI-nyckel MSIJLVMSKDXAQN-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn väte 1-[(4-klorfenyl)(fenyl)metyl]-4-metylpiperazinklorid
Molekylvikt (g/mol) 337.29
PubChem CID 62413
Formel vikt 300.85