Läs mer
Klorcyklizin N-oxid, Mikromol
Produktkod. 30459498
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459498 4 x 25 mg
30050150 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30459498 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1653.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klorcyklizin N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorcyclizine N-Oxide
CAS 10457-56-4
Analyt- eller komponentnamn Chlorcyclizine N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methylpiperazine 4-oxide, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, 4-oxide (8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2O/c1-21(22)13-11-20(12-14-21)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16/h2-10,18H,11-14H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 4-[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]-1-metyl-1-oxidopiperazin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 316.83
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 316,1342 g/mol