Läs mer
Chlordane (Mixture of Isomers) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312513
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312513 1 ml
1 options
Produktkod. 30312513 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010331ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordane
CAS 57-74-9
Analyt- eller komponentnamn Chlordane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H6 Cl8
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chlordane, Chlordan, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-endomethyleneindane, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindane, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane, CD 68, Chlorindan, Cortilan-neu, Dowchlor, ENT 9932, HCS 3260, M 140, NSC 8931, Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane, Oktaterr, Tat Chlor 4, Toxichlor
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2?,3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1
LEDER ClC1CC2C(C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 409.78
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 405.7978 g/mol