Läs mer
Chlordane (Mixture of isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlordane |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlordane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2?,3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 405.7978 |