Läs mer
Chlordantoin, MedChemExpress
Produktkod. 16492888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492888 10 mg
16440579 1 mg
16415637 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100267
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Chlordantoin is an antifungal agent and has the potential for vaginal candidiasis treatment.
Chlordantoin is an antifungal agent and has the potential for vaginal candidiasis treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordantoin
Fysisk form Solid
CAS 5588-20-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H17Cl3N2O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Clodantoin
LEDER O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C(C(CC)CCCC)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 347.69
Formel vikt 347.69
Procent renhet 97.11%