Läs mer
Klordiazepoxid 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30460909
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460909 1 ml
1 options
Produktkod. 30460909 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0028.0801
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Analyt- eller komponentnamn Chlordiazepoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC-namn 7-klor-N-metyl-4-oxido-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-ium-2-amin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 299.75
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 299,0825 g/mol