Läs mer
Chlordiazepoxide EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Chlordiazepoxide EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide |
| CAS | 5958-24-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 Cl2 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. B (EP), Chlordiazepoxide Imp. B (EP), 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity B, Chlordiazepoxide Impurity B, Chlordiazepoxide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-14-18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(19(14)20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| LEDER | [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-(chloromethyl)-3-oxido-4-phenylquinazolin-3-ium |
| Visa mer |