Läs mer
Klordiazepoxid, LoGiCal
Produktkod. 30459637
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459637 10 mg
1 options
Produktkod. 30459637 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0028.08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Analyt- eller komponentnamn Chlordiazepoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC-namn 7-klor-N-metyl-4-oxido-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-ium-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 299.75
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 299,0825 g/mol