Läs mer
Klordiazepoxid, Mikromol
Produktkod. 30460118
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30460118 250 mg
1 options
Produktkod. 30460118 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0028.080250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klordiazepoxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Analyt- eller komponentnamn Chlordiazepoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC-namn 7-klor-N-metyl-4-oxido-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-ium-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 299.75
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 299,0825 g/mol