Läs mer
Chlorendic anhydride, 95%, may cont. up to 3% chlorendic acid
Beskrivning
Klorensyraanhydrid används vid syntes av polymerer, som används vid produktion av glasfiberförstärkta hartser för utrustning för kemisk industri. Den kan användas för att tillverka alkydhartser för användning i speciella bläck och färger. Det används som härdare i epoxihartser som används vid tillverkning av tryckta kretskort
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Klorensyraanhydrid används vid syntes av polymerer, som används vid tillverkning av glasfiberförstärkta hartser för utrustning för kemisk industri. Den kan användas för att tillverka alkydhartser för användning i speciella bläck och färger. Det används som härdare i epoxihartser som används vid tillverkning av kretskort
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorendic anhydride |
| Smältpunkt | 235°C to 239°C |
| Densitet | 1.73 |
| Kvantitet | 50 g |
| Anteckningar om analysprocent | får forts. upp till 3 % klorendinsyra |
| Beilstein | 92693 |
| Merck Index | 14,2086 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 370.83 |
| Procent renhet | 96% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.