Läs mer
Klorendisk anhydrid, 95 %, kan fortsätta med upp till 3 % klorendinsyra
Produktkod. 11391867
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391867 1000 g 1kg
11371867 50 g 50g
11381867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07349.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 370,812 g/mol
Klorensyraanhydrid används vid syntes av polymerer, som används vid produktion av glasfiberförstärkta hartser för utrustning för kemisk industri. Den kan användas för att tillverka alkydhartser för användning i speciella bläck och färger. Det används som härdare i epoxihartser som används vid tillverkning av tryckta kretskort
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Klorensyraanhydrid används vid syntes av polymerer, som används vid tillverkning av glasfiberförstärkta hartser för utrustning för kemisk industri. Den kan användas för att tillverka alkydhartser för användning i speciella bläck och färger. Det används som härdare i epoxihartser som används vid tillverkning av kretskort
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-27-5
Molekylformel C9H2Cl6O3
Molekylvikt (g/mol) 370.812
MDL-nummer MFCD00080438
InChI-nyckel FLBJFXNAEMSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorendic anhydride, het anhydride, chloran 542, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, chlorendic anhydride van, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, hexachloroendomethylene tetrahydrophthalic anhydride, hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-hexachloro
PubChem CID 8265
LEDER C12C(C(=O)OC1=O)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorendic anhydride
Smältpunkt 235 °C till 239 °C
Densitet 1.73
Kvantitet 1000 g
Anteckningar om analysprocent får forts. upp till 3 % klorendinsyra
Beilstein 92693
Merck Index 14,2086
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 370.83
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.