Läs mer
Klorendisk anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorendic Anhydride |
| CAS | 115-27-5 |
| Molekylformel | C9H2Cl6O3 |
| Kvantitet | 1 Kg |
| Synonym | 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-5-heptene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 2,3-Dicarboxy-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene Anhydride, 3,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-endo-methylenephthalic Anhydride, Chloran 542, Chlorendic Anhydride, HET Anhydride, Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, Hexachloroendomethylene Tetrahydrophthalic Anhydride, Kayahard CLA, NSC 22229, endo-1,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,4-tetrahydro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)C1(Cl)C2(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,7,8,9,10,10-hexakloro-4-oxatricyklo[5.2.1.02,6]dec-8-en-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.83 |
| Formel vikt | 367.8135 |