Läs mer
Chlorethoxyfos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorethoxyfos |
| CAS | 54593-83-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 H11 Cl4 O3 P S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) ester, Chlorethoxyfos, DPX 43898, Fortress, O,O-Diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) thionophosphate, SD 208304, Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl4O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-5(7)6(8,9)10/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)OC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | diethoxy-sulfanylidene-(1,2,2,2-tetrachloroethoxy)-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 336 |
| Visa mer |