Läs mer
Chlorfenapyr 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315533
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315533 1 ml
1 options
Produktkod. 30315533 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11247500AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorfenapyr
CAS 122453-73-0
Analyt- eller komponentnamn Chlorfenapyr
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H11 Br Cl F3 N2 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3
LEDER CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 407.61
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 405.9695 g/mol