Läs mer
Chlorfenapyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorfenapyr |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 405.9695 |
| Procent renhet | >95% |