Läs mer
Chlorfenvinfos, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12969474 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12969474 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969474 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S785
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Chlorfenvinfos470-90-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorfenvinfos
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 470-90-6, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H14Cl3O4P
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel FSAVDKDHPDSCTO-XYOKQWHBSA-N
LEDER CCOP(=O)(OCC)OC(=CCl)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn [(E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] diethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 359.564
PubChem CID 5377791
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only